sulpho-EMCS ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Sulpho-N-Succinimidyl 6-Maleimidocaproate sodium salt, 6-Maleimidocaproic acid sulpho-N-Succinimidyl ester sodium salt
U0122-25MG
U0122-100MG
TCIAU0122-25MGEA
135
EUR
TCIAU0122-25MG
TCIAU0122-100MG
sulpho-EMCS ≥95.0% (by HPLC)
sulpho-EMCS
Formula:
C₁₄H₁₅N₂NaO₉S MW: 410.33 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD01310272 Núm. CAS: 215312-86-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 6.50 to 7.10 % |