Sulpho-KMUS ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Sulfo KMUS
U0124-20MG U0124-100MG
TCIAU0124-20MGEA 85 EUR
TCIAU0124-20MG TCIAU0124-100MG
Sulpho-KMUS ≥98.0% (by HPLC)
Sulpho-KMUS
Formula: C₁₉H₂₅N₂NaO₉S
MW: 480,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01863412
Núm. CAS: 211236-68-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.40 to 6.20 %