Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tris(2-methoxyethoxy)(vinyl)silane, Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane
V0048-25ML V0048-500ML
TCIAV0048-25MLEA 19 EUR
TCIAV0048-25ML TCIAV0048-500ML
Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane ≥96.0% (por GC)
Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane
Formula: C₁₁H₂₄O₆Si
MW: 280,39 g/mol
Pto. Ebullición: 113°C
Pto. de inflamación: 132°C
Número MDL: MFCD00008500
Núm. CAS: 1067-53-4
EINECS: 213-934-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %