Vincamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Vincamine base, Methyl (41S,12S,13aS)-13a-ethyl-12-hydroxy-2,3,41,5,6,12,13,13a-octahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate
V0061-1G V0061-5G
TCIAV0061-1GEA 76 EUR
TCIAV0061-1G TCIAV0061-5G
Vincamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Vincamine
Formula: C₂₁H₂₆N₂O₃
MW: 354,45 g/mol
Número MDL: MFCD00078054
Núm. CAS: 1617-90-9
EINECS: 216-576-3
Índice Merck: 14,09983
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +44.0 deg (C=1, Pyridine)
Solubility in hot DMF almost transparency