5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
V0062-25ML V0062-500ML
TCIAV0062-25MLEA 16 EUR
TCIAV0062-25ML TCIAV0062-500ML
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene ≥98.0% (por GC) estabilizado
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Formula: C₉H₁₂
Pto. Ebullición: 141°C
Pto. de inflamación: 22°C
Número MDL: MFCD00080691
Núm. CAS: 3048-64-4
EINECS: 221-259-8
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %