N-Vinylphthalimide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
V0065-25G V0065-5G
TCIAV0065-25GEA 324 EUR
TCIAV0065-25G TCIAV0065-5G
N-Vinylphthalimide ≥98.0% (por GC)
N-Vinylphthalimide
Formula: C₁₀H₇NO₂
Pto. Ebullición: 151°C
Número MDL: MFCD00078446
Núm. CAS: 3485-84-5
EINECS: 222-473-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 87.0 deg-C