Valeraldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pentanal 2,4-Dinitrophenylhydrazone
V0066-1G V0066-10G
TCIAV0066-1GEA 22 EUR
TCIAV0066-1G TCIAV0066-10G
Valeraldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Valeraldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone
Formula: C₁₁H₁₄N₄O₄
MW: 266,26 g/mol
Número MDL: MFCD00191595
Núm. CAS: 2057-84-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C