N-Vinyl-ε-caprolactam ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Vinylazepan-2-one
Estabilización: Stabilised with HO-TEMPO
V0073-100G V0073-500G
TCIAV0073-100GEA 36 EUR
TCIAV0073-100G TCIAV0073-500G
N-Vinyl-ε-caprolactam ≥98.0% (por GC) estabilizado
N-Vinyl-epsilon-caprolactam
Formula: C₈H₁₃NO
MW: 139,20 g/mol
Número MDL: MFCD00080693
Núm. CAS: 2235-00-9
EINECS: 218-787-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency