Vidarabine monohydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
V0098-1G
V0098-5G
TCIAV0098-1GEA
88
EUR
TCIAV0098-1G
TCIAV0098-5G
Vidarabine monohydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Vidarabine monohydrate
Formula:
C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O Pto. de fusión: 253°C |
Número MDL:
MFCD00150980 Núm. CAS: 24356-66-9 Índice Merck: 14,09976 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % (calcd.on dried substance) |
Specific rotation [a]20/D | -2.0 to -4.0 deg (C=1, DMF) |
Drying loss | 5.0 to 7.0 % |