DL-Valinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-3-methylbutan-1-ol, DL-2-Amino-3-methyl-1-butanol, 2-Amino-3-methyl-1-butanol
V0100-1G V0100-5G
TCIAV0100-1GEA 27 EUR
TCIAV0100-1G TCIAV0100-5G
DL-Valinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
DL-Valinol
Formula: C₅H₁₃NO
MW: 103.17 g/mol
Pto. Ebullición: 87°C
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00004730
Núm. CAS: 16369-05-4
EINECS: 240-425-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %