Venlafaxine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
V0110-1G V0110-5G
TCIAV0110-1GEA 59 EUR
TCIAV0110-1G TCIAV0110-5G
Venlafaxine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Venlafaxine hydrochloride
Formula: C₁₇H₂₇NO₂
MW: 313,87 g/mol
Pto. de fusión: 217°C
Número MDL: MFCD03658865
Núm. CAS: 99300-78-4
Índice Merck: 14,09946
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %