Valsartan ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-2-(N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamido)-3-methylbutanoic acid, (S)-2-(N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamido)-3-methylbutanoic acid
V0112-1G
V0112-5G
TCIAV0112-1GEA
36
EUR
TCIAV0112-1G
TCIAV0112-5G
Valsartan ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Valsartan
Formula:
C₂₄H₂₉N₅O₃ Pto. de fusión: 117°C |
Número MDL:
MFCD00865840 Núm. CAS: 137862-53-4 Índice Merck: 14,09916 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -63.0 to -67.0 deg (C=1, methanol) |