4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
V0114-25G V0114-100G
TCIAV0114-25GEA 37 EUR
TCIAV0114-25G TCIAV0114-100G
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (por GC)
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Formula: C₅H₆O₃
MW: 114,10 g/mol
Pto. Ebullición: 122°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00143315
Núm. CAS: 4427-96-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1837840560ab7581ce489c7c0a1e8062b2df6cd8&vid=1837840560ab7581ce489c7c0a1e8062b2df6cd8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %