Vinpocetine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (41S,13aS)-Ethyl 13a-ethyl-2,3,41,5,6,13a-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate
V0115-100MG V0115-1G
TCIAV0115-100MGEA 25 EUR
TCIAV0115-100MG TCIAV0115-1G
Vinpocetine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Vinpocetine
Formula: C₂₂H₂₆N₂O₂
MW: 350,46 g/mol
Número MDL: MFCD00211233
Núm. CAS: 42971-09-5
EINECS: 256-028-0
Índice Merck: 14,09991
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50276f07890af5b438d9d90f67caae53bd0e0719&vid=50276f07890af5b438d9d90f67caae53bd0e0719&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +115.0 to +120.0 deg (C=2, Pyridine)