Voriconazole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
V0116-100MG V0116-1G
TCIAV0116-100MGEA 28 EUR
TCIAV0116-100MG TCIAV0116-1G
Voriconazole ≥98.0% (by HPLC)
Voriconazole
Formula: C₁₆H₁₄F₃N₅O
Número MDL: MFCD00905717
Núm. CAS: 137234-62-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,10033
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a884f2bff6fb1b1c59b58f26f22a18b399cdc96e&vid=a884f2bff6fb1b1c59b58f26f22a18b399cdc96e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -58.0 to -62.0 deg (C=1, MeOH)