9-Vinilantraceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
V0130-1G V0130-5G
TCIAV0130-1GEA 43 EUR
TCIAV0130-1G TCIAV0130-5G
9-Vinilantraceno ≥98.0% (por GC)
9-Vinilantraceno
Formula: C₁₆H₁₂
Pto. Ebullición: 145°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003576
Núm. CAS: 2444-68-0
EINECS: 219-486-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C