vBRIDP® ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
V0132-200MG V0132-1G
TCIAV0132-200MGEA 23 EUR
TCIAV0132-200MG TCIAV0132-1G
vBRIDP® ≥98.0% (by HPLC)
vBRIDP®
Formula: C₂₃H₃₁P
Pto. de fusión: 133°C
Número MDL: MFCD16621412
Núm. CAS: 384842-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74ad6655fa316ae072fc5cf9ec7bcaf6e718ca48&vid=74ad6655fa316ae072fc5cf9ec7bcaf6e718ca48&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%