Vinylsulphonic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
V0134-1G V0134-5G
TCIAV0134-1GEA 53 EUR
TCIAV0134-1G TCIAV0134-5G
Vinylsulphonic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Vinylsulphonic acid
Formula: C₂H₄O₃S
Pto. de inflamación: 159°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09743544
Núm. CAS: 1184-84-5
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99052d291b976b7d9dc848e8e306fd71290d930a&vid=99052d291b976b7d9dc848e8e306fd71290d930a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (Bromination Method) min. 97.0 %