Ácido (2-vinilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihydroxy(2-vinylphenyl)borane, (2-Vinylphenyl)metaboric acid, 2-Vinylbenzeneboronic acid
V0140-1G V0140-5G
TCIAV0140-1GEA 81 EUR
TCIAV0140-1G TCIAV0140-5G
Ácido (2-vinilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2-vinilfenil)metabórico
Formula: C₈H₉BO₂
MW: 147.97 g/mol
Pto. de fusión: 109°C
Número MDL: MFCD01074659
Núm. CAS: 15016-42-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=151eed845e59d17c7eb12f772ecf97ce463cbdf2&vid=151eed845e59d17c7eb12f772ecf97ce463cbdf2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %