Ácido (3-vinilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-3-vinilfenilborano
V0141-1G V0141-5G
TCIAV0141-1GEA 40 EUR
TCIAV0141-1G TCIAV0141-5G
Ácido (3-vinilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3-vinilfenil)metabórico
Formula: C₈H₉BO₂
Pto. de fusión: 145°C
Número MDL: MFCD01074679
Núm. CAS: 15016-43-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bfa01ef5dd0aeb6101a14bedb86ef60aff86582&vid=4bfa01ef5dd0aeb6101a14bedb86ef60aff86582&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 114.0 %