Valnemulin hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
V0144-50MG V0144-250MG
TCIAV0144-50MGEA 120 EUR
TCIAV0144-50MG TCIAV0144-250MG
Valnemulin hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Valnemulin hydrochloride
Formula: C₃₁H₅₂N₂O₅S·HCl
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08458958
Núm. CAS: 133868-46-9
Índice Merck: 14,09911
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8b3416de0957272165a3f53bec50f940f8810e2&vid=f8b3416de0957272165a3f53bec50f940f8810e2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 59.00 to 64.00 %
Elemental analysis (Nitrogen) 4.00 to 5.00 %