Veratramine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
V0148-10MG V0148-50MG
TCIAV0148-10MGEA 29 EUR
TCIAV0148-10MG TCIAV0148-50MG
Veratramine ≥98.0% (by HPLC)
Veratramine
Formula: C₂₇H₃₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00468124
Núm. CAS: 60-70-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,09952
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -64.0 to -68.0 deg (C=0.5, CHCL3)