Val-Cit-PAB-OH ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (S)-2-[(S)-2-Amino-3-methylbutanamido]-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-5-ureidopentanamide
V0155-100MG V0155-25MG
TCIAV0155-100MGEA 228 EUR
TCIAV0155-100MG TCIAV0155-25MG
Val-Cit-PAB-OH ≥98.0% (by HPLC)
Val-Cit-PAB-OH
Formula: C₁₈H₂₉N₅O₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD22381209
Núm. CAS: 159857-79-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 17.50 to 19.50 %