[Arg 8]-Vasopressin Acetate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Argipressin Acetate, AVP, beta-Hypophamine
V0159-25MG V0159-5MG
TCIAV0159-25MGEA 639 EUR
TCIAV0159-25MG TCIAV0159-5MG
[Arg 8]-Vasopressin Acetate ≥98.0% (by HPLC)
[Arg 8]-Vasopressin Acetate
Formula: C₄₆H₆₅N₁₅O₁₂S₂·xC₂H₄O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00133939
Núm. CAS: 129979-57-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%