Vanillyl butyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
V0161-25G
V0161-5G
TCIAV0161-25GEA
61
EUR
TCIAV0161-25G
TCIAV0161-5G
Vanillyl butyl ether ≥98.0% (por GC)
Vanillyl butyl ether
Formula:
C₁₂H₁₈O₃ Pto. Ebullición: 241°C |
Número MDL:
MFCD00238529 Núm. CAS: 82654-98-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |