Deuterio óxido
Proveedor: TCI
Sinónimos: Agua-D2
W0002-10ML W0002-100ML
TCIAW0002-10MLEA 50 EUR
TCIAW0002-10ML TCIAW0002-100ML
Deuterio óxido
Deuterio óxido
Formula: D₂O
MW: 20 g/mol
Pto. Ebullición: 101°C
Pto. de fusión: 4°C
Número MDL: MFCD00044636
Núm. CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Índice Merck: 14,02940
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6272c81fff9fec28bccb31e813a21fa0d9a0a03a&vid=6272c81fff9fec28bccb31e813a21fa0d9a0a03a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Degree of deuteration min. 99.8 atom%D