Warfarin sodium ≥98.0% (by HPLC) (contains Isopropyl Alcohol)
Proveedor: TCI
Peligro
W0005-25G W0005-5G
TCIAW0005-25GEA 135 EUR
TCIAW0005-25G TCIAW0005-5G
Warfarin sodium ≥98.0% (by HPLC) (contains Isopropyl Alcohol)
Warfarin sodium
Formula: C₁₉H₁₆NaO₄
Número MDL: MFCD00083223
Núm. CAS: 129-06-6
EINECS: 204-929-4
UN: 1544
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,10038
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 91.0 %
2-Propanol 7.0 to 9.0 %