WAY-100635 Maleate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: WAY-100635 maleate, N-[2-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-N-2-pyridinyl-cyclohexanecarboxamide 2Z-butenedioate, N-[2-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethyl]-N-(pyridin-2-yl)cyclohexanecarboxamide maleate
W0016-10MG W0016-50MG
TCIAW0016-10MGEA 160 EUR
TCIAW0016-10MG TCIAW0016-50MG
WAY-100635 Maleate ≥98.0% (by HPLC)
WAY-100635 Maleate
Formula: C₂₅H₃₄N₄O₂·C₄H₄O₄
MW: 538,65 g/mol
Número MDL: MFCD01321056
Núm. CAS: 1092679-51-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%