m-Xylylene diisocyanate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
X0022-25G X0022-500G X0022-100G
TCIAX0022-25GEA 17 EUR
TCIAX0022-25G TCIAX0022-500G TCIAX0022-100G
m-Xylylene diisocyanate ≥98.0% (por GC)
m-Xylylene diisocyanate
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Pto. Ebullición: 126°C
Pto. de inflamación: 174°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00019917
Núm. CAS: 3634-83-1
EINECS: 222-852-4
UN: 2206
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78c564535da4754a5db9a1b354075857e9dad5bd&vid=78c564535da4754a5db9a1b354075857e9dad5bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %