Bromuro de hidrógeno 5 - 10% in methanol for esterification
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hydrogen bromide
X0043-25ML X0043-500ML
TCIAX0043-25MLEA 31 EUR
TCIAX0043-25ML TCIAX0043-500ML
Bromuro de hidrógeno 5 - 10% in methanol for esterification
Bromuro de hidrógeno
Formula: HBr
MW: 80.91 g/mol
Pto. Ebullición: -66.7
Pto. de fusión: -86
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011323
Núm. CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,04778
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 5.0 to 10.0 w/w%