(R)-(+)-XylBINAP ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
X0070-200MG
X0070-1G
TCIAX0070-200MGEA
32
EUR
TCIAX0070-200MG
TCIAX0070-1G
(R)-(+)-XylBINAP ≥97.0% (by HPLC)
(R)-(+)-XylBINAP
Formula:
C₅₂H₄₈P₂ |
Número MDL:
MFCD01630821 Núm. CAS: 137219-86-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 99.0 ee% |