(S)-(-)-XylBINAP ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
X0071-200MG
X0071-1G
TCIAX0071-200MGEA
30
EUR
TCIAX0071-200MG
TCIAX0071-1G
(S)-(-)-XylBINAP ≥97.0% (by HPLC)
(S)-(-)-XylBINAP
Formula:
C₅₂H₄₈P₂ Pto. de fusión: 255°C |
Número MDL:
MFCD01630821 Núm. CAS: 135139-00-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 99.0 ee% |