p-Xylylenediphosphonic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (1,4-Phenylenebis(methylene))diphosphonic acid
X0074-1G X0074-5G
TCIAX0074-1GEA 92 EUR
TCIAX0074-1G TCIAX0074-5G
p-Xylylenediphosphonic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
p-Xylylenediphosphonic acid
Formula: C₈H₁₂O₆P₂
MW: 266,13 g/mol
Pto. de fusión: 280°C
Número MDL: MFCD05663703
Núm. CAS: 4546-06-9
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e1cffe0491316728a576b155a384857b733372b&vid=0e1cffe0491316728a576b155a384857b733372b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %