Xylemin dihydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
X0080-250MG
X0080-1G
TCIAX0080-250MGEA
117
EUR
TCIAX0080-250MG
TCIAX0080-1G
Xylemin dihydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Xylemin dihydrochloride
Formula:
C₇H₁₈N₂·₂HCl Pto. de fusión: 272°C |
Núm. CAS:
89690-11-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 96.0 % |