Iterbio (III) óxido 98,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Sinónimos: Trióxido de diiterbio, Iterbio óxido, Óxido de iterbio (III)
Y0008-5G Y0008-25G
TCIAY0008-5GEA 21 EUR
TCIAY0008-5G TCIAY0008-25G
Iterbio (III) óxido 98,0 Titrimetric
Iterbio (III) óxido
Formula: O₃Yb₂
MW: 394.08 g/mol
Pto. de fusión: 2346
Número MDL: MFCD00011290
Núm. CAS: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0
Índice Merck: 14,10105
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffdd20403a6dfb8c94b600a38cb4fe3e72f8e53e&vid=ffdd20403a6dfb8c94b600a38cb4fe3e72f8e53e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %