Zirconium(IV) butoxide ∼80% in 1-butanol
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Zirconium(IV) n-butoxide, Zirconium(IV) Tetrabutoxide
Z0016-500G Z0016-25G
TCIAZ0016-500GEA 122 EUR
TCIAZ0016-500G TCIAZ0016-25G
Zirconium(IV) butoxide ∼80% in 1-butanol
Zirconium(IV) butoxide
Formula: C₁₆H₃₆O₄Zr
Pto. de inflamación: 38°C
Número MDL: MFCD00048765
Núm. CAS: 1071-76-7
EINECS: 213-995-3
UN: 1120
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Concentration (Chelometric Method) 80.0 to 86.0 w/w%