Zirconium(IV) Propoxide ∼70% in 1-propanol
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Zirconium(IV) Tetrapropoxide, Zirconium(IV) n-propoxide
Z0017-100G Z0017-25G
TCIAZ0017-100GEA 42 EUR
TCIAZ0017-100G TCIAZ0017-25G
Zirconium(IV) Propoxide ∼70% in 1-propanol
Zirconium(IV) Propoxide
Formula: C₁₂H₂₈O₄Zr
MW: 327.58 g/mol
Pto. de inflamación: 28°C
Número MDL: MFCD00015307
Núm. CAS: 23519-77-9
EINECS: 245-711-9
UN: 1274
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Concentration (Chelometric Method) 70.0 to 75.0 w/w%