Zebularine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Deoxyuridine, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
Z0022-1G Z0022-200MG
TCIAZ0022-1GEA 183 EUR
TCIAZ0022-1G TCIAZ0022-200MG
Zebularine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Zebularine
Formula: C₉H₁₂N₂O₅
MW: 228,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04973699
Núm. CAS: 3690-10-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4427bbc1813ab54e5854619cb2ec740a6ecda1f&vid=b4427bbc1813ab54e5854619cb2ec740a6ecda1f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +156 ~ +166 deg (C=1, MeOH)