Zonisamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulphonamide, Benzo[d]isoxazol-3-ylmethanesulphonamide
Z0026-200MG Z0026-1G
TCIAZ0026-200MGEA 33 EUR
TCIAZ0026-200MG TCIAZ0026-1G
Zonisamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Zonisamide
Formula: C₈H₈N₂O₃S
MW: 212,22 g/mol
Número MDL: MFCD00865316
Núm. CAS: 68291-97-4
Índice Merck: 14,10192
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=051c83777afa5b1791b27dea716c4bdc73f1ced5&vid=051c83777afa5b1791b27dea716c4bdc73f1ced5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C