Ziprasidone ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ziprasidonum, 5-(2-(4-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-6-chloroindolin-2-one
Z0034-100MG Z0034-1G
TCIAZ0034-100MGEA 64 EUR
TCIAZ0034-100MG TCIAZ0034-1G
Ziprasidone ≥98.0% (by HPLC)
Ziprasidone
Formula: C₂₁H₂₁ClN₄OS
MW: 412,94 g/mol
Número MDL: MFCD00866661
Núm. CAS: 146939-27-7
Índice Merck: 14,10171
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 218.0 to 224.0 deg-C