Zinc naphthenate (∼8% Zn)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Naphthenic Acid Zinc Salt
Z0039-25ML Z0039-500ML
TCIAZ0039-25MLEA 16 EUR
TCIAZ0039-25ML TCIAZ0039-500ML
Zinc naphthenate (∼8% Zn)
Zinc naphthenate
Formula: 2(C₁₁H₇O₂)·Zn
MW: 319.71 g/mol
Pto. de inflamación: 43°C
Número MDL: MFCD00147699
Núm. CAS: 12001-85-3
EINECS: 234-409-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Brown clear liquid
Zinc 7.5 to 8.4 %