Zofenopril Calcium ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Calcium (2S,4S)-1-((S)-3-(benzoylthio)-2-methylpropanoyl)-4-(phenylthio)pyrrolidine-2-carboxylate, (4S)-1-[(2S)-3-(Benzoylthio)-2-methyl-1-oxopropyl]-4-(phenylthio)-L-proline Calcium salt
Z0041-25MG Z0041-100MG
TCIAZ0041-25MGEA 89 EUR
TCIAZ0041-25MG TCIAZ0041-100MG
Zofenopril Calcium ≥97.0% (by HPLC)
Zofenopril Calcium
Formula: C₄₄H₄₄CaN₂O₈S₄
Pto. de fusión: 246°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08704648
Núm. CAS: 81938-43-4
Índice Merck: 14,10186
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%