3-Cloro-2-fluoroanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H51144.06
H51144.22
H51144.06EA
32.7
EUR
H51144.06
H51144.22
3-Cloro-2-fluoroanilina ≥97%
3-Cloro-2-fluoroanilina
Purity: 97%
CAS No.: 2106-04-9
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point:
Formula:
C₆H₅ClFN MW: 145.56 g/mol Pto. Ebullición: 214 °C Densidad: 1.324 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00069415 Núm. CAS: 2106-04-9 EINECS: 218-283-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |