3-Cloro-5-fluorofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H26195.03 H26195.06
H26195.03EA 85.8 EUR
H26195.03 H26195.06
3-Cloro-5-fluorofenol ≥98%
3-Cloro-5-fluorofenol
Purity: 98% CAS No.: 202982-70-5 Molecular Formula: C6H4ClFO Formula Weight: 146.55 Refractive Index: 1.537
Formula: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042212
Núm. CAS: 202982-70-5
EINECS: None
UN: 3265
ADR: 8,III