2-Cloro-4-iodoanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10742.14
A10742.06
A10742.22
A10742.14EA
179
EUR
A10742.14
A10742.06
A10742.22
2-Cloro-4-iodoanilina ≥98%
2-Cloro-4-iodoanilina
Purity: 98%
CAS No.: 42016-93-3
Molecular Formula: C6H5ClIN
Formula Weight: 253.47
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 2081106
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00025298
Formula:
C₆H₅ClIN Pto. Ebullición: 289 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 68…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025298 Núm. CAS: 42016-93-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |