2-Cloro-4-metoxifenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chlor-4-hydroxyanisole
A16652.06 A16652.14
A16652.06EA 51.2 EUR
A16652.06 A16652.14
2-Cloro-4-metoxifenol ≥97%
2-Cloro-4-metoxifenol
Purity: 97% CAS No.: 18113-03-6 Molecular Formula: C7H7ClO2 Formula Weight: 158.59 Flash Point: 85°(185°F) Odour: Phenol-like Beilstein Reference: 1936412 MDL No.: MFCD00070773
Formula: C₇H₇ClO₂
MW: 158.58 g/mol
Pto. Ebullición: 242
Pto. de fusión: 39…44 °C
Densidad: 1.153
Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070773
Núm. CAS: 18113-03-6
EINECS: 242-007-3