Benzamidina clorhidrato hidrato ≥98% (by anhydrous basis), en polvo, Ultra Pure Grade
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Cloruro de benzamidinio hidrato
0616-100GEA 0 EUR
0616-100G 0616-25G
Benzamidina clorhidrato hidrato ≥98% (by anhydrous basis), en polvo, Ultra Pure Grade
Fenilamidina clorhidrato hidrato
A protease inhibitor of arginine-selective enzymes like trypsin, kallikrein and thrombin.
  • Fine white crystalline powder
Formula: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
MW: 174.63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066285
Núm. CAS: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Em (lambda max, MEOH, anhy) ≥9500
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005%
Melting point 77 – 87 °C
Purity (anhydrous) ≥98%
Solubility (1%, water) Pass