Dicloruro de isoftaloílo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
122661000
122665000
ACRO122661000EA
33.3
EUR
ACRO122661000
ACRO122665000
Dicloruro de isoftaloílo 98%
Dicloruro de isoftaloílo
Formula:
C₈H₄Cl₂O₂ Pto. Ebullición: 276 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 43…45 °C Densidad: 1,388 g/cm³ (17 °C) Pto. de inflamación: 180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000678 Núm. CAS: 99-63-8 EINECS: 202-774-7 UN: 2928 ADR: 6.1,I |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 43 to 45 °C |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |
NMR | Consistent with structure |
Specific optical rotation | +30° to +33° (20 °C, 589 nm) (C= neat) |