Dicloruro de isoftaloílo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isophthaloyl chloride
A15904.22
A15904.36
A15904.22EA
36.7
EUR
A15904.22
A15904.36
Dicloruro de isoftaloílo ≥98%
Dicloruro de isoftaloílo
Purity: 98%
CAS No.: 99-63-8
Molecular Formula: C8H4Cl2O2
Formula Weight: 203.02
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 42-45°
Boiling Point: 275-278°
Beilstein Reference: 638342
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000678
Formula:
C₈H₄Cl₂O₂ MW: 203,02 g/mol Pto. Ebullición: 275…278 °C Pto. de fusión: 42…45 °C Densidad: 1,388 Pto. de inflamación: 180 °C (356 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000678 Núm. CAS: 99-63-8 EINECS: 202-774-7 UN: 3261 ADR: 8,II |