Dicloruro de isoftaloílo zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Isophthaloyl chloride
MQ200
8.04808.0100 8.04808.5000 8.04808.1000
8.04808.0100EA 34 EUR
8.04808.0100 8.04808.5000 8.04808.1000
Dicloruro de isoftaloílo zS, Sigma-Aldrich®
Dicloruro de isoftaloílo
Formula: C₈H₄Cl₂O₂
MW: 203.02 g/mol
Pto. Ebullición: 276
Pto. de fusión: 42…45 °C
Densidad: 1.388 g/cm³ (17 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000678
Núm. CAS: 99-63-8
EINECS: 202-774-7
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 42 - 45 °C
Molar Mass 203.03 g/mol
Boiling Point 276 °C
Vapor Pressure 0.04 hPa (25 °C)
Flash Point 180 °C
Explosion Limit 1.5 - 8.9 %(V)
Density 1.39 g/cm3 (17 °C)